4-Bromo-3-hydroxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR53056-100MG OR53056-250MG OR53056-1G
APOSOR53056-100MGEA 87.6 EUR
APOSOR53056-100MG APOSOR53056-250MG APOSOR53056-1G
4-Bromo-3-hydroxybenzonitrile 98%
4-Bromo-3-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16999194
CAS nummer: 916213-60-0