1H-imidazole-2-boronic acid hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53072-100MG OR53072-250MG OR53072-1G OR53072-500MG
APOSOR53072-100MGEA 0 EUR
APOSOR53072-100MG APOSOR53072-250MG APOSOR53072-1G APOSOR53072-500MG
1H-imidazole-2-boronic acid hydrochloride 95+%
1H-imidazole-2-boronic acid hydrochloride
Formule: C₃H₅BN₂O₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16251134
CAS nummer: 1919022-57-3