5-Bromo-2-hydroxyphenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53099-1G OR53099-5G
APOSOR53099-1GEA 0 EUR
APOSOR53099-1G APOSOR53099-5G
5-Bromo-2-hydroxyphenylacetic acid
5-Bromo-2-hydroxyphenylacetic acid
Formule: C₈H₇BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16620636
CAS nummer: 38692-72-7