Piperidine-2-carbonitrile hemioxalate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53119-1G OR53119-5G
APOSOR53119-1GEA 323 EUR
APOSOR53119-1G APOSOR53119-5G
Piperidine-2-carbonitrile hemioxalate
Piperidine-2-carbonitrile hemioxalate
Formule: 2C₆H₁₀N₂·C₂H₂O₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD26959050
CAS nummer: 1523571-93-8