6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53120-1G OR53120-250MG
APOSOR53120-1GEA 681 EUR
APOSOR53120-1G APOSOR53120-250MG
6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
Formule: C₉H₁₀N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10686567
CAS nummer: 17142-81-3