2-Methyl-1,4-phenylene bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53135-1G OR53135-5G OR53135-25G
APOSOR53135-1GEA 43.8 EUR
APOSOR53135-1G APOSOR53135-5G APOSOR53135-25G
2-Methyl-1,4-phenylene bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
2-Methyl-1,4-phenylene bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
Formule: C₃₃H₃₂O₁₀
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09743681
CAS nummer: 174063-87-7