2-Methoxypyridin-4-ol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR53137-25G OR53137-5G
APOSOR53137-25GEA 396 EUR
APOSOR53137-25G APOSOR53137-5G
2-Methoxypyridin-4-ol 95+%
2-Methoxypyridin-4-ol
Formule: C₆H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546434
CAS nummer: 66080-45-3