2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2'-Amino-3-carboxybiphenyl hydrochloride, 3-(2-Aminophenyl)benzoic acid hydrochloride
OR5315-1G OR5315-250MG
APOSOR5315-1GEA 281 EUR
APOSOR5315-1G APOSOR5315-250MG
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₁NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09260476
CAS nummer: 1172351-47-1