Piperazin-2-one, N1-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53157-1G OR53157-5G
APOSOR53157-1GEA 231 EUR
APOSOR53157-1G APOSOR53157-5G
Piperazin-2-one, N1-BOC protected
Piperazin-2-one, N1-BOC protected
Formule: C₉H₁₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06797597
CAS nummer: 889958-14-9