cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: cis-3-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}cyclohexanecarboxylic acid
OR53198-1G OR53198-5G
APOSOR53198-1GEA 220 EUR
APOSOR53198-1G APOSOR53198-5G
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
Formule: C₂₂H₂₃NO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01862345
CAS nummer: 312965-05-2