2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5407-1G OR5407-5G
APOSOR5407-1GEA 135 EUR
APOSOR5407-1G APOSOR5407-5G
2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Formule: C₁₂H₂₂N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03410260
CAS nummer: 680579-19-5