2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,5-Dichloropyridin-4-ol
OR5435-1G OR5435-250MG OR5435-500MG
APOSOR5435-1GEA 242 EUR
APOSOR5435-1G APOSOR5435-250MG APOSOR5435-500MG
2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃Cl₂NO
Smeltpunt: 184 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01861982
CAS nummer: 847664-65-7