3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54360-1G OR54360-5G OR54360-25G
APOSOR54360-1GEA 39.5 EUR
APOSOR54360-1G APOSOR54360-5G APOSOR54360-25G
3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₇BrO₂
Kookpunt: 140…145 °C (6 mm Hg)
Smeltpunt: 40…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08236725
CAS nummer: 1836-05-1