5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α,5-Dichloro-2-picoline hydrochloride
OR54365-250MG OR54365-1G
APOSOR54365-250MGEA 155 EUR
APOSOR54365-250MG APOSOR54365-1G
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 96%
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
Formule: C₆H₅Cl₂N·ClH
MW: 198.478 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20921510
CAS nummer: 124425-84-9