6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54370-250MG OR54370-5G OR54370-1G
APOSOR54370-250MGEA 113 EUR
APOSOR54370-250MG APOSOR54370-5G APOSOR54370-1G
6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₇BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13193630
CAS nummer: 55736-69-1