4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54376-1G OR54376-250MG OR54376-5G
APOSOR54376-1GEA 204 EUR
APOSOR54376-1G APOSOR54376-250MG APOSOR54376-5G
4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₈Br₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025011
CAS nummer: 156001-49-9