Pent-4-enoic anhydride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54404-25ML OR54404-5ML
APOSOR54404-25MLEA 549 EUR
APOSOR54404-25ML APOSOR54404-5ML
Pent-4-enoic anhydride 98%
Pent-4-enoic anhydride
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Kookpunt: 78…81 °C (0,375 mm Hg)
Dichtheid: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320671
CAS nummer: 63521-92-6