8-Amino-5-chloroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloroquinolin-8-amine
OR54420-1G OR54420-250MG
APOSOR54420-1GEA 875 EUR
APOSOR54420-1G APOSOR54420-250MG
8-Amino-5-chloroquinoline
8-Amino-5-chloroquinoline
Formule: C₉H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00461243
CAS nummer: 5432-09-7