2-Bromo-6-iodophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR54421-1G OR54421-250MG OR54421-5G
APOSOR54421-1GEA 80.4 EUR
APOSOR54421-1G APOSOR54421-250MG APOSOR54421-5G
2-Bromo-6-iodophenol 95%
2-Bromo-6-iodophenol
Formule: C₆H₄BrIO
Smeltpunt: 60…63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16999870
CAS nummer: 2040-86-0