Fmoc-(S)-4-aminopentanoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR54424-1G OR54424-250MG
APOSOR54424-1GEA 725 EUR
APOSOR54424-1G APOSOR54424-250MG
Fmoc-(S)-4-aminopentanoic acid 99%
Fmoc-(S)-4-aminopentanoic acid
Formule: C₂₀H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05663762
CAS nummer: 1014018-41-7