(3-Chlorocyclobutyl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54434-1G OR54434-250MG
APOSOR54434-1GEA 315 EUR
APOSOR54434-1G APOSOR54434-250MG
(3-Chlorocyclobutyl)methanol
(3-Chlorocyclobutyl)methanol
Formule: C₅H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16659929
CAS nummer: 15963-47-0