7-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (1-Benzothien-7-yl)methylamine hydrochloride
OR54443-1G OR54443-250MG
APOSOR54443-1GEA 817 EUR
APOSOR54443-1G APOSOR54443-250MG
7-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride
7-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride
Formule: C₉H₉NS·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD27924152
CAS nummer: 870562-96-2
UN: 3259
ADR: 8,III