(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR54457-5G OR54457-10G OR54457-1G
APOSOR54457-5GEA 108 EUR
APOSOR54457-5G APOSOR54457-10G APOSOR54457-1G
(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride 95%
(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₇ClO₂S
Smeltpunt: 85…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007456
CAS nummer: 52147-97-4
UN: 3261
ADR: 8,II