5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54460-1G OR54460-250MG
APOSOR54460-1GEA 193 EUR
APOSOR54460-1G APOSOR54460-250MG
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
Kookpunt: 362,8 °C
Smeltpunt: 157…161 °C
Vlampunt: 173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09910349
CAS nummer: 99420-75-4