2-Nitro-1H-pyrrole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54468-1G OR54468-250MG
APOSOR54468-1GEA 146 EUR
APOSOR54468-1G APOSOR54468-250MG
2-Nitro-1H-pyrrole
2-Nitro-1H-pyrrole
Formule: C₄H₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12923841
CAS nummer: 5919-26-6