4-Cyano-4-{[(ethylsulphanyl)carbonothioyl]sulphanyl}pentanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54471-1G OR54471-250MG
APOSOR54471-1GEA 463 EUR
APOSOR54471-1G APOSOR54471-250MG
4-Cyano-4-{[(ethylsulphanyl)carbonothioyl]sulphanyl}pentanoic acid
4-Cyano-4-{[(ethylsulphanyl)carbonothioyl]sulphanyl}pentanoic acid
Formule: C₉H₁₃NO₂S₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27978407
CAS nummer: 1137725-46-2