2-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54473-250MG OR54473-1G
APOSOR54473-250MGEA 46.8 EUR
APOSOR54473-250MG APOSOR54473-1G
2-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95+%
2-Chloro-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11845907
CAS nummer: 61563-28-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable