6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54479-5G OR54479-1G
APOSOR54479-5GEA 106 EUR
APOSOR54479-5G APOSOR54479-1G
6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
Formule: C₅H₆ClN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD19203420
CAS nummer: 66346-87-0