4-Aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR54488-100MG OR54488-1G OR54488-250MG
APOSOR54488-100MGEA 264 EUR
APOSOR54488-100MG APOSOR54488-1G APOSOR54488-250MG
4-Aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid hydrochloride
4-Aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₉H₁₅NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23701423
CAS nummer: 854214-59-8