3-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54507-1G OR54507-5G OR54507-250MG
APOSOR54507-1GEA 61.4 EUR
APOSOR54507-1G APOSOR54507-5G APOSOR54507-250MG
3-Bromo-2-nitrobenzoic acid
3-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10700064
CAS nummer: 116529-61-4