3-Benzoylphenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54519-1G OR54519-250MG
APOSOR54519-1GEA 316 EUR
APOSOR54519-1G APOSOR54519-250MG
3-Benzoylphenylacetic acid
3-Benzoylphenylacetic acid
Formule: C₁₅H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00046549
CAS nummer: 22071-22-3