1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR54527-1G OR54527-250MG
APOSOR54527-1GEA 569 EUR
APOSOR54527-1G APOSOR54527-250MG
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Formule: C₅H₁₀O₂
Kookpunt: 206…207 °C (756 mm Hg)
Dichtheid: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045403
CAS nummer: 6970-72-5