8-Bromoisoquinolin-5-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54531-1G OR54531-250MG
APOSOR54531-1GEA 1070 EUR
APOSOR54531-1G APOSOR54531-250MG
8-Bromoisoquinolin-5-amine 95%
8-Bromoisoquinolin-5-amine
Formule: C₉H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16621161
CAS nummer: 90721-34-9