2,2-Dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54534-1G OR54534-5G
APOSOR54534-1GEA 64.3 EUR
APOSOR54534-1G APOSOR54534-5G
2,2-Dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1-one
2,2-Dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1-one
Formule: C₁₂H₁₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22565862
CAS nummer: 2977-45-9