5-(3,4-Dichlorophenyl)pentanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR54560-100MG OR54560-1G OR54560-250MG
APOSOR54560-100MGEA 426 EUR
APOSOR54560-100MG APOSOR54560-1G APOSOR54560-250MG
5-(3,4-Dichlorophenyl)pentanoic acid 95%
5-(3,4-Dichlorophenyl)pentanoic acid
Formule: C₁₁H₁₂Cl₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09890961
CAS nummer: 34658-33-8