2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54591-10G OR54591-1G OR54591-5G
APOSOR54591-10GEA 623 EUR
APOSOR54591-10G APOSOR54591-1G APOSOR54591-5G
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol 95+%
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol
Formule: C₉H₁₁BrO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00767180
CAS nummer: 7073-69-0