4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Bromopyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-tri(propan-2-yl)silane
OR54594-1G OR54594-500MG
APOSOR54594-1GEA 207 EUR
APOSOR54594-1G APOSOR54594-500MG
4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
Formule: C₁₆H₂₅BrN₂Si
MW: 353.373 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11616420
CAS nummer: 640735-24-6