Dimethyl 2-bromoisophthalate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR54603-250MG OR54603-1G
APOSOR54603-250MGEA 83.4 EUR
APOSOR54603-250MG APOSOR54603-1G
Dimethyl 2-bromoisophthalate 95+%
Dimethyl 2-bromoisophthalate
Formule: C₁₀H₉BrO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17169956
CAS nummer: 39622-80-5