2-Chloro-3-nitroaniline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR54620-100MG OR54620-250MG OR54620-1G
APOSOR54620-100MGEA 109 EUR
APOSOR54620-100MG APOSOR54620-250MG APOSOR54620-1G
2-Chloro-3-nitroaniline 95+%
2-Chloro-3-nitroaniline
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.569 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00800473
CAS nummer: 3970-41-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III