4-Bromo-2-chloro-5-iodophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR54637-1G OR54637-250MG
APOSOR54637-1GEA 285 EUR
APOSOR54637-1G APOSOR54637-250MG
4-Bromo-2-chloro-5-iodophenol 95%
4-Bromo-2-chloro-5-iodophenol
Formule: C₆H₃BrClIO
MW: 333.349 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31700577
CAS nummer: 2092799-35-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III