Methyl 4-aminooxane-4-carboxylate hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl-4-aminotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate hydrochloride
OR54638-1G OR54638-5G
APOSOR54638-1GEA 103 EUR
APOSOR54638-1G APOSOR54638-5G
Methyl 4-aminooxane-4-carboxylate hydrochloride
Methyl 4-aminooxane-4-carboxylate hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226845
CAS nummer: 199330-66-0