Methyl 5-(bromomethyl)-2-methylbenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR54641-1G OR54641-250MG OR54641-5G
APOSOR54641-1GEA 607 EUR
APOSOR54641-1G APOSOR54641-250MG APOSOR54641-5G
Methyl 5-(bromomethyl)-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-(bromomethyl)-2-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243.097 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28148164
CAS nummer: 501362-17-0
UN: 3261
ADR: 8 III