4-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-4-cyclopropylbenzene
OR54647-1G OR54647-250MG OR54647-5G
APOSOR54647-1GEA 366 EUR
APOSOR54647-1G APOSOR54647-250MG APOSOR54647-5G
4-(Cyclopropyl)benzyl bromide
4-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Formule: C₁₀H₁₁Br
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12024391
CAS nummer: 1150617-57-4
UN: 3261
ADR: 8,III