3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR54648-1G OR54648-250MG
APOSOR54648-1GEA 526 EUR
APOSOR54648-1G APOSOR54648-250MG
3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Formule: C₁₀H₁₁Br
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD15527185
CAS nummer: 1260850-05-2
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable