2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR54649-1G OR54649-250MG
APOSOR54649-1GEA 555 EUR
APOSOR54649-1G APOSOR54649-250MG
2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Formule: C₁₀H₁₁Br
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD15527184
CAS nummer: 1260801-90-8
UN: 1760
ADR: 8,III