3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54650-1G OR54650-250MG
APOSOR54650-1GEA 97.9 EUR
APOSOR54650-1G APOSOR54650-250MG
3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Formule: C₁₀H₁₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06802678
CAS nummer: 893738-74-4