2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Cyclopropylphenyl)methanol
OR54651-1G OR54651-250MG OR54651-5G
APOSOR54651-1GEA 163 EUR
APOSOR54651-1G APOSOR54651-250MG APOSOR54651-5G
2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Formule: C₁₀H₁₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20921818
CAS nummer: 118184-68-2