2-Amino-6-bromo-4-nitrophenol, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54659-100MG OR54659-1G OR54659-250MG
APOSOR54659-100MGEA 129 EUR
APOSOR54659-100MG APOSOR54659-1G APOSOR54659-250MG
2-Amino-6-bromo-4-nitrophenol, tech
2-Amino-6-bromo-4-nitrophenol
Formule: C₆H₅BrN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27975903
CAS nummer: 185335-67-5