8-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54671-1G OR54671-250MG
APOSOR54671-1GEA 1160 EUR
APOSOR54671-1G APOSOR54671-250MG
8-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅BrO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13187196
CAS nummer: 94032-63-0