6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54672-1G OR54672-250MG
APOSOR54672-1GEA 431 EUR
APOSOR54672-1G APOSOR54672-250MG
6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₇BrO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01764559
CAS nummer: 119686-34-9